Få mere at vide
2-bromotiazol-5-carboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 11392179
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392179 5 g 5g
11382179 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27203.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 54045-76-0 | C4H2BrNO2S | 208,029 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54045-76-0
Molekylær formel C4H2BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 208.029
MDL nummer MFCD04115730
InChI nøgle BESGTWHUMYHYEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromothiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylicacid, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-carboxythiazole, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromthiazol-5-carboxylic acid, pubchem15963, acmc-1ap3n, 2-bromothiazole-5-carboxylic
PubChem CID 2763210
IUPAC navn 2-brom-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL C1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 181 °C til 183 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 208.03
Procent renhed 97%