Få mere at vide
2-bromotiazol-5-carboxylsyre, 97 %
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 181°C to 183°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 208.03 |
| Procent renhed | 97% |