Få mere at vide
2-bromotiazol-5-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 10349877 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10349877 1 g Glasflaske 1g
10024017 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10349877 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431010010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 464192-28-7 | C4H2BrNOS | 192,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 464192-28-7
Molekylær formel C4H2BrNOS
Molekylvægt (g/mol) 192.03
MDL nummer MFCD03788567
InChI nøgle DJUWIZUEHXRECB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-formylthiazole, 2-bromothiazole-5-carbaldehyde, 2-bromo-5-fomylthiazole, 2-bromo-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-bromothiazole-5-carboxaldehyde, 2-bromo-5-formyl-1,3-thiazole, pubchem21412, 2-bromo-thiazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2773259
IUPAC navn 2-brom-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
SMIL BrC1=NC=C(S1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 112,0 °C til 113,5 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 192.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.