Få mere at vide
2-bromtiazol-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10705632 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10705632 5 g Glasflaske 5g
10391270 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10705632 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429540050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5198-80-1 | C4H2BrNOS | 192.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5198-80-1
Molekylær formel C4H2BrNOS
Molekylvægt (g/mol) 192.03
MDL nummer MFCD04115726
InChI nøgle JDUXMFGFGCJNGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromothiazole-4-carbaldehyde, 2-bromo-4-formylthiazole, 2-bromo-4-fomylthiazole, 2-bromothiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 2-bromo-4-formyl-1,3-thiazole, pubchem8915, acmc-209kx4, 2-bromo-4-thiazole carboxaldehyde
PubChem CID 17750433
IUPAC navn 2-brom-1,3-thiazol-4-carbaldehyd
SMIL BrC1=CSC(C=O)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromothiazole-4-carboxaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 128.0°C to 130.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 192.03
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromothiazole-4-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.