Få mere at vide
2-bromtiazol-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10391270 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10391270 1 g Glasflaske 1g
10705632 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10391270 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429540010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5198-80-1 | C4H2BrNOS | 192.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5198-80-1
Molekylær formel C4H2BrNOS
Molekylvægt (g/mol) 192.03
MDL nummer MFCD04115726
InChI nøgle JDUXMFGFGCJNGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromothiazole-4-carbaldehyde, 2-bromo-4-formylthiazole, 2-bromo-4-fomylthiazole, 2-bromothiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 2-bromo-4-formyl-1,3-thiazole, pubchem8915, acmc-209kx4, 2-bromo-4-thiazole carboxaldehyde
PubChem CID 17750433
IUPAC navn 2-brom-1,3-thiazol-4-carbaldehyd
SMIL BrC1=CSC(C=O)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromothiazole-4-carboxaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 128.0°C to 130.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 192.03
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromothiazole-4-carboxaldehyde
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.