Få mere at vide
2-Bromotetradecane, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromotetradecane |
| Kogepunkt | 160 °C til 161 °C (8 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.46 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2071530 |
| Formel vægt | 277.3 |
| Procent renhed | 95% |