Få mere at vide
2-Bromotetradecane, 95%
Artikelnummer. 11383106
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383106 5 g 5g
11393106 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10974.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74036-95-6 | C14H29Br | 277.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74036-95-6
Molekylær formel C14H29Br
Molekylvægt (g/mol) 277.29
MDL nummer MFCD00045033
InChI nøgle WZGQIDWFBFDMLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetradecane, 2-bromo
PubChem CID 12798926
IUPAC navn 2-bromotetradecan
SMIL CCCCCCCCCCCCC(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromotetradecane
Kogepunkt 160°C to 161°C (8 mmHg)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 5 g
Beilstein 2071530
Formel vægt 277.3
Procent renhed 95%