Få mere at vide
2-Bromoquinoxaline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468558
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468558 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15468558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61967.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoquinoxaline
CAS 36856-91-4
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Molekylær formel C8H5BrN2
MDL nummer MFCD07368206
Mængde 1 g
Synonym quinoxaline, 2-bromo, bromoquinoxaline, 2-bromoquinoxaline, ksc226a0j
InChI nøgle XVKLMYQMVPHUPN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=CC(=N2)Br
IUPAC navn 2-bromoquinoxaline
Molekylvægt (g/mol) 209.046
PubChem CID 582225
Formel vægt 209.04
Procent renhed 97%