Få mere at vide
2-Bromoquinoline, 98%
Artikelnummer. 15595256 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15595256 5 g 5g
15311047 1 g 1g
15505266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15595256 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457640050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2005-43-8 | C9H6BrN | 208.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2005-43-8
Molekylær formel C9H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 208.06
MDL nummer MFCD00234480
InChI nøgle QKJAZPHKNWSXDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 2-bromo, bromoquinoline, pubchem21827, acmc-1cfcf, 2-bromoquinoline, ksc201o8j, 2-bromoquinoline 1g, abbypharma ap-12-10890
PubChem CID 2762756
IUPAC navn 2-bromoquinoline
SMIL BrC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoquinoline
Smeltepunkt 49.0°C to 51.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 208.06
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.