Få mere at vide
2-Bromoquinoline, 96%
Artikelnummer. 11362369
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362369 1 g 1g
11372369 5 g 5g
11382369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27302.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2005-43-8 | C9H6BrN | 208.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2005-43-8
Molekylær formel C9H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 208.06
MDL nummer MFCD00234480
InChI nøgle QKJAZPHKNWSXDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 2-bromo, bromoquinoline, pubchem21827, acmc-1cfcf, 2-bromoquinoline, ksc201o8j, 2-bromoquinoline 1g, abbypharma ap-12-10890
PubChem CID 2762756
IUPAC navn 2-bromquinolin
SMIL BrC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoquinoline
Mængde 1 g
Formel vægt 208.06
Procent renhed 96%