Få mere at vide
2-bromopyrimidin, 98+%
Artikelnummer. 11329659
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329659 1 g 1g
11454864 5 g 5g
11464864 25 g 25g
11474864 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11329659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13791.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4595-60-2 | C4H3BrN2 | 158,99 g/mol
2-Bromopyrimidin anvendes til fremstilling af 2,7-bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluoren ved krydskobling med 9,9-dihexylfluoren-2,7-diboronsyre. Det gennemgår mikrobølgeassisteret aminocarbonylering ved C-2 med palladium og molybdænhexacarbonyl.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromopyrimidin anvendes til fremstilling af 2,7-bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluoren ved krydskobling med 9,9-dihexylfluoren-2,7-diboronsyre. Det gennemgår mikrobølgeassisteret aminocarbonylering ved C-2 med palladium og molybdænhexacarbonyl.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, syreklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4595-60-2
Molekylær formel C4H3BrN2
Molekylvægt (g/mol) 158.99
MDL nummer MFCD00014601
InChI nøgle PGFIHORVILKHIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-bromo, 2-brompyrimidin, bromopyrimidine, 2-bromo pyrimidine, 2-bromo-pyrimidine, 2-bromanylpyrimidine, pubchem6901, acmc-1aqvo, 2-bromo-1,3-diazine, 2-bromopyrimidine
PubChem CID 78345
IUPAC navn 2-brompyrimidin
SMIL BrC1=NC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopyrimidine
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Kogepunkt 62°C to 64°C (1.5 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 605945
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 158.99
Procent renhed ≥98%