Få mere at vide
2-Bromopyridine, TRC
Artikelnummer. 30006809
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30006809 25 g
1 options
Artikelnummer. 30006809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68672525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-04-6
Molekylær formel C5H4BrN
Molekylvægt (g/mol) 158
Synonym 2-Bromopyridin, 2-Pyridyl Bromide, NSC 8031, Pyridin-2-yl bromide, o-Bromopyridine, beta-Bromopyridine;
IUPAC navn 2-bromopyridine
SMIL Brc1ccccn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopyridine
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Formel vægt 156.9527