missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromopyridine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromopyridine-d4 |
| CAS | 70766-71-1 |
| Molekylær formel | C5 2H4 Br N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pyridine-2,3,4,5-d4, 6-bromo- (9CI, ACI), 6-Bromopyridine-2,3,4,5-d4 (ACI), 2-Bromo-3,4,5,6-tetradeuteriopyridine, 2-Bromopyridine-D4, 2-Bromopyridine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1nc(Br)c([2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-bromo-3,4,5,6-tetradeuteriopyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.02 |
| Formel vægt | 160.9778 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?