Få mere at vide
2-Bromopyridine-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromopyridine-d4 |
| CAS | 70766-71-1 |
| Molekylær formel | C5 2H4 Br N |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1nc(Br)c([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2-bromo-3,4,5,6-tetradeuteriopyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.02 |
| Formel vægt | 160.9778 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |