Få mere at vide
2-Bromopyridine, 99%
Artikelnummer. 11460773
Mængde:
25 g
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460773
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13241.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-04-6 | C5H4BrN | 157.998 g/mol
2-Bromopyridin anvendes til fremstilling af en række biologisk aktive forbindelser som antimalariamidler. Det bruges også til at forberede beta-adrenoceptoragonist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromopyridin anvendes til fremstilling af en række forskellige biologisk aktive forbindelser såsom antimalariamidler. Det bruges også til at forberede beta-adrenoceptoragonist.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærk
Holdes væk fra varme, gnister og ild. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og syreklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-04-6
Molekylær formel C5H4BrN
Molekylvægt (g/mol) 157.998
MDL nummer MFCD00006219
InChI nøgle IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromopyridine, pyridine, 2-bromo, 2-bromo-pyridine, 2-pyridyl bromide, alpha-bromopyridine, beta-bromopyridine, bromopyridine, 2-bromopyridin, 2-bromo pyridine, unii-7z7mlc4vd8
PubChem CID 7973
ChEBI CHEBI:51574
IUPAC navn 2-brompyridin
SMIL C1=CC=NC(=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopyridine
Tæthed 1.625
Kogepunkt 192°C to 194°C
Flammepunkt 97°C (207°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.572
Mængde 100 g
FN nummer UN2810
Beilstein 105789
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 158
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromopyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Bromopyridine