Få mere at vide
2-Bromopyridine, 99%
Artikelnummer. 11450773
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450773 25 g 25g
11460773 100 g 100g
11339659 250 g 250g
11470773 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450773 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13241.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-04-6 | C5H4BrN | 157.998 g/mol
2-Bromopyridin anvendes til fremstilling af en række biologisk aktive forbindelser som antimalariamidler. Det bruges også til at forberede beta-adrenoceptoragonist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromopyridin anvendes til fremstilling af en række forskellige biologisk aktive forbindelser såsom antimalariamidler. Det bruges også til at forberede beta-adrenoceptoragonist.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærk
Holdes væk fra varme, gnister og ild. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og syreklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-04-6
Molekylær formel C5H4BrN
Molekylvægt (g/mol) 157.998
MDL nummer MFCD00006219
InChI nøgle IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromopyridine, pyridine, 2-bromo, 2-bromo-pyridine, 2-pyridyl bromide, alpha-bromopyridine, beta-bromopyridine, bromopyridine, 2-bromopyridin, 2-bromo pyridine, unii-7z7mlc4vd8
PubChem CID 7973
ChEBI CHEBI:51574
IUPAC navn 2-brompyridin
SMIL C1=CC=NC(=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopyridine
Tæthed 1.625
Kogepunkt 192°C to 194°C
Flammepunkt 97°C (207°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.572
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 105789
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 158
Procent renhed 99%