Få mere at vide
2-Bromopyridine, 99%
Beskrivelse
2-Bromopyridin anvendes til fremstilling af en række biologisk aktive forbindelser som antimalariamidler. Det bruges også til at forberede beta-adrenoceptoragonist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Bromopyridin anvendes til fremstilling af en række forskellige biologisk aktive forbindelser såsom antimalariamidler. Det bruges også til at forberede beta-adrenoceptoragonist.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærk
Holdes væk fra varme, gnister og ild. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og syreklorider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromopyridine |
| Tæthed | 1.625 |
| Kogepunkt | 192°C to 194°C |
| Flammepunkt | 97°C (207°F) |
| Lugt | Characteristic |
| Brydningsindeks | 1.572 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 105789 |
| Opløselighedsinformation | Slightly miscible with water. |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.