Få mere at vide
2-Bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454480
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454480 1 g 1g
11464480 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454480 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50072.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 214360-62-0
Molekylær formel C11H15BBrNO2
Molekylvægt (g/mol) 283.96
MDL nummer MFCD03412794
InChI nøgle MEGBELYYUPCOIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-bromo-5-pyridylboronic acid pinacol ester, 2-bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-6-bromopyridin-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-bromo-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-bromopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-bromopyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-bromopyridine-5-boronic acid pinacolate, pyridine, 2-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2794715
IUPAC navn 2-brom-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 283.96
Procent renhed 98%