Få mere at vide
2-bromopyridine-5-boronic acid, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10431694
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10431694 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10431694 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00056DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopyridine-5-boronic acid
CAS 223463-14-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C5H5BBrNO2
MDL nummer MFCD03411558
Mængde 1 g
Synonym 2-bromopyridine-5-boronic acid, 6-bromopyridin-3-yl boronic acid, 6-bromopyridine-3-boronic acid, 2-bromo-5-pyridineboronic acid, 6-bromopyridin-3-lboronic acid, 2-bromo-5-pyridylboronic acid, 2-bromopyridyl-5-boronic acid, 6-bromo-3-pyridylboronic acid, 6-bromopyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-bromo-3-pyridinylboronic acid
InChI nøgle BCYWDUVHAPHGIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)C1=CN=C(Br)C=C1
IUPAC navn (6-bromopyridin-3-yl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 201.81
PubChem CID 2762706
Formel vægt 201.81
Procent renhed 97%