Få mere at vide
2-bromopyridin-4-carboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 11319855
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319855 5 g 5g
11309855 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319855 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19855.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 66572-56-3 | C6H4BrNO2 | 202,007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66572-56-3
Molekylær formel C6H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 202.007
MDL nummer MFCD01646069
InChI nøgle YBTKGKVQEXAYEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoisonicotinic acid, 2-bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo-isonicotinic acid, 2-bromo-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromoisonicotic acid, 2-bromisonicotins, 2-bromopyridine-4-carboxylicacid, pubchem9211, acmc-209nvt
PubChem CID 222701
IUPAC navn 2-brompyridin-4-carboxylsyre
SMIL C1=CN=C(C=C1C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopyridine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽225 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 471895
Formel vægt 202.01
Procent renhed 97%