Få mere at vide
2-bromopyridin-4-carboxamid, 97%
Artikelnummer. p-7047858
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389845 1 g 1g
11399845 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389845 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19854.03
CAS: 29840-73-1 | C6H5BrN2O | 201,023 g/mol
2-Bromopyridin-4-carboxamid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromopyridin-4-carboxamid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29840-73-1
Molekylær formel C6H5BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 201.023
MDL nummer MFCD00234156
InChI nøgle KCELTDZFDHPTBI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4625407
IUPAC navn 2-brompyridin-4-carboxamid
SMIL C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopyridine-4-carboxamide
Smeltepunkt 192 °C
Mængde 1 g
Beilstein 471892
Synonym 2-bromoisonicotinamide, 2-bromo-isonicotinamide, 2-bromo-4-pyridinecarboxamide, 2-bromopyridin-4-ylcarboxamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-bromo, 2-bromo-isonicotimide, 4-pyridinecarboxamide,2-bromo, pubchem16641, acmc-1cr70, 2-bromanylpyridine-4-carboxamide
Formel vægt 201.02
Procent renhed 97%