Få mere at vide
2-Bromopyridin-4-boronsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11956361 1 g 1g
11966361 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956361 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435920010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 458532-94-0
Molekylær formel C5H5BBrNO2
Molekylvægt (g/mol) 201.81
MDL nummer MFCD06798244
InChI nøgle DFIKFQMGZNTFLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromopyridine-4-boronic acid, 2-bromopyridin-4-yl boronic acid, boronic acid, 2-bromo-4-pyridinyl-9ci, 2-bromo-4-pyridyl boronic acid, 2-bromo-4-pyridineboronic acid, boronicacid, 2-bromo-4-pyridinyl-9ci, acmc-209k4o, ksc234s1f, 2-bromo-4-pyridinyl boronic acid, 2-bromanylpyridin-4-yl boronic acid
PubChem CID 12060162
IUPAC navn (2-brompyridin-4-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC(Br)=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopyridine-4-boronic acid
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 201.82
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromopyridine-4-boronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.