Få mere at vide
2-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10553848 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10553848 1 g 1g
10074397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10553848 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429770010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 35905-85-2
Molekylær formel C6H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 202.01
MDL nummer MFCD01646068
InChI nøgle MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromonicotinic acid, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-nicotinic acid, 2-bromo-3-carboxypyridine, 3-bromopyridine-3-carboxylic acid, bromo-nicotinic acid, pubchem5071, acmc-1aj4p, ksc223s8f
PubChem CID 233262
IUPAC navn 2-bromopyridine-3-carboxylic acid
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopyridine-3-carboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 200.0°C to 203.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 202.01
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromopyridine-3-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.