missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromopyridine-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromopyridine-15N |
| CAS | 54267-53-7 |
| Molekylær formel | C5 H4 Br 15N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Bromopyridine 15N |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H/i7+1 |
| SMIL | Brc1cccc[15n]1 |
| IUPAC navn | 2-bromo(115N)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.989 |
| Formel vægt | 157.95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?