missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2-Bromopropoxy)benzene, TRC

Artikelnummer. 30346173
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346173 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346173 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB9973935G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2-Bromopropoxy)benzene
CAS 90561-10-7
Molekylær formel C9H11BrO
Mængde 5 g
Synonym 2-Bromopropyl Phenyl Ether
InChI formel InChI=1S/C9H11BrO/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3
SMIL CC(Br)COc1ccccc1
IUPAC navn 2-bromopropoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 215.09
Formel vægt 213.9993
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.