missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2-Bromopropoxy)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Bromopropoxy)benzene |
| CAS | 90561-10-7 |
| Molekylær formel | C9H11BrO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Bromopropyl Phenyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11BrO/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3 |
| SMIL | CC(Br)COc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-bromopropoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.09 |
| Formel vægt | 213.9993 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?