Få mere at vide
2-Bromopropionyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11460068
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460068 50 g 50g
11450068 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23662.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7148-74-5 | C3H4BrClO | 171.42 g/mol
2-Bromopropionylchlorid er et reagens, der bruges til fremstilling af pyrazincarboxamid-baserede inhibitorer af diacylglycerol acyltransferase. Det bruges også i syntesen af 2-aminopropionyl polystyren harpiks ved Friedel Crafts reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromopropionylchlorid er et reagens, der anvendes til fremstilling af pyrazincarboxamid-baserede inhibitorer af diacylglycerol acyltransferase. Det bruges også i syntesen af 2-aminopropionyl polystyren harpiks ved Friedel Crafts reaktion.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Beskyt mod vand/fugt, baser og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Holdes væk fra antændelseskilder. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7148-74-5
Molekylær formel C3H4BrClO
Molekylvægt (g/mol) 171.42
MDL nummer MFCD00000711
InChI nøgle OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-bromo, 2-bromopropionylchloride, 2-bromo-propionyl chloride, 2-brominepropionylchloride, alpha-bromopropionyl chloride, 2-bromopropionic acid chloride, sgqdjlpqbsmuh@, 2-bromopropanoylchloride, acmc-1cjhb
PubChem CID 97980
IUPAC navn 2-brompropanoylchlorid
SMIL CC(Br)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopropionyl chloride
Tæthed 1.7
Kogepunkt 131°C to 133°C
Flammepunkt 51°C (125°F)
Brydningsindeks 1.478
Mængde 50 g
FN nummer UN2920
Beilstein 773800
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 171.43
Procent renhed 98%