Få mere at vide
2-bromopropionylbromid, 97%
Artikelnummer. 11400697
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400697 100 g 100g
11410697 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22504.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 563-76-8 | C3H4Br2O | 215,872 g/mol
2-Brompropionylbromid anvendes til fremstilling af cellulosemakroinitiator gennem direkte acylering af cellulose i ionisk flydende 1-allyl-3-methylimidazoliumchlorid. Det bruges også til at fremstille 3-(2-brompropionyl)-2-oxazolidonderivater og bromestertermineret poly(3-hexylthiophen). Yderligere bruges det som en makroinitiator til atomoverførselsradikalpolymerisation af acrylater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromopropionylbromid anvendes til fremstilling af cellulosemakroinitiator gennem direkte acylering af cellulose i ionisk flydende 1-allyl-3-methylimidazoliumchlorid. Det bruges også til at fremstille 3-(2-brompropionyl)-2-oxazolidonderivater og bromestertermineret poly(3-hexylthiophen). Yderligere bruges det som en makroinitiator til atomoverførselsradikalpolymerisation af acrylater.
Opløselighed
Blandbar med trichlormethan, diethylether, benzen og acetone.
Bemærkninger
Uforeneligt med vand, alkoholer, oxidationsmidler og stærke alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-76-8
Molekylær formel C3H4Br2O
Molekylvægt (g/mol) 215.872
MDL nummer MFCD00000142
InChI nøgle ILLHORFDXDLILE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromopropionyl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo, 2-bromopropionylbromide, 2-bromo propionyl bromide, 2-bromopropionic acid bromide, .alpha.-bromopropionyl bromide, 2-bromopropanyl bromide, a-bromopropionyl bromide, 2-bromo-propionyl bromide, alpha-bromopropionylbromide
PubChem CID 79047
IUPAC navn 2-brompropanoylbromid
SMIL CC(C(=O)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopropionyl bromide
Tæthed 2.061
Kogepunkt 48 °C til 50 °C (10 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.521
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1071331
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med trichlormethan, diethylether, benzen og acetone.
Formel vægt 215.88
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromopropionyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromopropionyl bromide