Få mere at vide
2-Bromopropionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromopropionic acid |
| CAS | 598-72-1 |
| Molekylær formel | C3 H5 Br O2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Propionic acid, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), Propionic acid, α-bromo- (1CI), 2-Bromopropanoic acid, (RS)-2-Bromopropanoic acid, (RS)-2-Bromopropionic acid, (RS)-α-Bromopropionic acid, (±)-2-Bromopropanoic acid, (±)-2-Bromopropionic acid, (±)-α-Bromopropanoic acid, 2-Bromopropionic acid, DL-2-Bromopropionic acid, DL-α-Bromopropionic acid, NSC 172, α-Bromopropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6) |
| SMIL | CC(Br)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-bromopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.97 |
| Formel vægt | 151.9473 |