Få mere at vide
2-brompropionsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488197
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488197 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11488197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17569.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 598-72-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Det anvendes som farmaceutisk og agrokemisk mellemprodukt. Det bruges som alkyleringsmiddel til mercaptaner og andre svovlholdige forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som farmaceutisk og agrokemisk mellemprodukt. Det bruges som alkyleringsmiddel til mercaptaner og andre svovlholdige forbindelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og stærke baser. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopropionic acid
CAS 598-72-1
Smeltepunkt 25°C
Tæthed 1.7
Kogepunkt 202°C to 203°C
Flammepunkt 100°C (212°F)
Molekylær formel C3H5BrO2
Brydningsindeks 1.476
MDL nummer MFCD00004211,MFCD00145205
Mængde 250 g
FN nummer UN3261
Beilstein 605451
Synonym 2-bromopropionic acid, propanoic acid, 2-bromo, dl-2-bromopropionic, propionic acid, 2-bromo, alpha-bromopropionic acid, dl-2-bromopropionic acid, 2-bromo-propionic acid, .alpha.-bromopropionic acid, propanoic acid, bromo, propanoicacid, 2-bromo
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle MONMFXREYOKQTI-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(Br)C(O)=O
IUPAC navn 2-brompropansyre
Molekylvægt (g/mol) 152.98
PubChem CID 11729
Formel vægt 152.98
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromopropionic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromopropionic acid