Få mere at vide
2-bromopropen, 99%, stik.
Artikelnummer. 11339065
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339065 100 g 100g
11319065 5 g 5g
11329065 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339065 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14229.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 557-93-7 | C3H5Br | 120,977 g/mol
2-Bromopropen anvendes som opløsningsmiddel og som mellemprodukt til organisk syntese. Det bruges også som desinfektionsmiddel. Yderligere reagerer det med nonanal for at fremstille 2-methyl-undec-1-en-3-ol under anvendelse af chrom(II)chlorid som reagens. Det bruges som kølemiddel til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromopropen anvendes som opløsningsmiddel og som mellemprodukt til organisk syntese. Det bruges også som desinfektionsmiddel. Yderligere reagerer det med nonanal for at fremstille 2-methyl-undec-1-en-3-ol under anvendelse af chrom(II)chlorid som reagens. Det bruges som kølemiddel til organisk syntese.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-93-7
Molekylær formel C3H5Br
Molekylvægt (g/mol) 120.977
MDL nummer MFCD00000140
InChI nøgle PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromopropene, isopropenyl bromide, 1-propene, 2-bromo, 2-bromo-1-propene, 2-bromopropylene, propene, 2-bromo, isopropylene bromide, alpha-methylvinyl bromide, .alpha.-methylvinyl bromide, 2-bromo-propene
PubChem CID 11202
IUPAC navn 2-bromprop-1-en
SMIL CC(=C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopropene
Navn note stabiliseret
Smeltepunkt -87 °C
Tæthed 1.362
Kogepunkt 47 °C til 49 °C
Flammepunkt 4 °C (39 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.443
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1731926
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 120.98
Procent renhed 99%