Få mere at vide
2-Bromopropanedioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromopropanedioic Acid |
| CAS | 600-31-7 |
| Molekylær formel | C3H3BrO4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Bromomalonic Acid, Monobromomalonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3BrO4/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1H,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMIL | OC(=O)C(Br)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-bromopropanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.96 |
| Formel vægt | 181.9215 |