Få mere at vide
2-bromopropan, TRC
Artikelnummer. 30339350
Skift visning
Mængde:
150 g
Artikelnummer. Mængde
30339350 150 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30339350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB687190150G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopropane
CAS 75-26-3
Molekylær formel C3 H7 Br
Mængde 150 g
Synonym 2-Bromopropane, Isopropyl bromide, sec-Propyl bromide
InChI formel InChI=1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
SMIL CC(C)Br
IUPAC navn 2-bromopropan
Molekylvægt (g/mol) 122.99
Formel vægt 121.9731