Få mere at vide
2-Bromopropane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15888630
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15888630 1 L
15878630 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15888630 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8016681000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-26-3
Grad Research
Molekylær formel (CH3)2CHBr
Molekylvægt (g/mol) 122.99
Tekniske data
Smeltepunkt -89°C
Tæthed 1.31 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 59°C to 60°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00000147
Mængde 1 L
Synonym 2-Bromopropane, iso-Propyl bromide, Isopropyl bromide, 2-Bromopropane