missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromopropane-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromopropane-d7 |
| CAS | 39091-63-9 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C3 2H7 Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Propane-1,1,1,2,3,3,3-d7, 2-bromo- (9CI), 2-Bromo-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropane, 2-Bromopropane-d7, Isopropyl-d7 bromide, Perdeuterioisopropyl bromide, 2-Bromopropane-D7, 2-Bromopropane-1,1,1,2,3,3,3-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.03 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?