Få mere at vide
2-Bromopropane-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromopropane-d7 |
| CAS | 39091-63-9 |
| Molekylær formel | C3 2H7 Br |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.03 |
| Formel vægt | 129.0171 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |