Få mere at vide
2-Bromopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15179153 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
Artikelnummer. 15179153
Brand: Thermo Scientific Acros 107320100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-26-3 | C3H7Br | 122.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-26-3
Molekylær formel C3H7Br
Molekylvægt (g/mol) 122.99
InChI nøgle NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
PubChem CID 6358
IUPAC navn 2-brompropan
SMIL CC(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopropane
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -89.0°C
Farve Brun til farveløs
Tæthed 1.3100g/mL
Kogepunkt 59.0°C
Flammepunkt 1°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel (CH3)2CHBr
Brydningsindeks 1.4250 to 1.4270
Mængde 10 L
Beilstein 01,108
Fieser 09,69
Merck Index 15,5256
Specifik vægtfylde 1.31
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,and acetone
Formel vægt 122.99
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske