Få mere at vide
2-bromopropan, 99%
Artikelnummer. 10070700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10070700 250 mL Glasflaske 250ml
10060700 1 L Glasflaske 1 L
11914491 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15179153 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10070700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107322500
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-26-3 | C3H7Br | 122,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-26-3
Molekylær formel C3H7Br
Molekylvægt (g/mol) 122.99
InChI nøgle NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
PubChem CID 6358
IUPAC navn 2-brompropan
SMIL CC(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopropane
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -89,0 °C
Farve Brun til farveløs
Tæthed 1.3100g/mL
Kogepunkt 59,0 °C
Flammepunkt 1 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHBr
Brydningsindeks 1,4250 til 1,4270
Mængde 250 mL
Beilstein 01,108
Fieser 09,69
Merck Index 15,5256
Specifik vægtfylde 1.31
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,3g/100 ml. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, benzen, kloroform, ether og acetone
Formel vægt 122.99
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske