Få mere at vide
2-bromopropan, 99%
Artikelnummer. 11439783
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
5000ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439783 1000 mL 1000ml
11449783 250 mL 250ml
11459783 5000 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439783 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12944.AU
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
CAS: 75-26-3 | C3H7Br | 122,993 g/mol
2-Bromopropan tjener som et alkyleringsmiddel i organisk syntese. Det bruges også som mellemprodukt til dannelse af alkylerede aminer og alkylerede metalliske forbindelser. Derudover fungerer det som opløsningsmiddel til industriel rengøring, affedtning, metalbearbejdning og efterbehandling, elektronik, rumfart og luftfart, aerosoler, tekstiler, klæbemidler og blæk. Derudover bruges det til at introducere den funktionelle isopropylgruppe i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromopropan tjener som et alkyleringsmiddel i organisk syntese. Det bruges også som mellemprodukt til dannelse af alkylerede aminer og alkylerede metalliske forbindelser. Derudover fungerer det som opløsningsmiddel til industriel rengøring, affedtning, metalbearbejdning og efterbehandling, elektronik, rumfart og luftfart, aerosoler, tekstiler, klæbemidler og blæk. Derudover bruges det til at introducere den funktionelle isopropylgruppe i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, benzen, chloroform og ether. Let blandbar med vand og acetone.
Bemærkninger
Undgå alle mulige antændelseskilder. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-26-3
Molekylær formel C3H7Br
Molekylvægt (g/mol) 122.993
MDL nummer MFCD00000147
InChI nøgle NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6358
IUPAC navn 2-brompropan
SMIL CC(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromopropane
Smeltepunkt -89 °C
Tæthed 1.31
Kogepunkt 59 °C til 60 °C
Flammepunkt 19 °C (66 °F)
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3CHBrCH3
Brydningsindeks 1.4255
Mængde 1000 mL
FN nummer UN2344
Beilstein 741852
Merck Index 14,5210
Synonym isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, benzen, kloroform og ether. Let blandet med vand og acetone.
Formel vægt 123
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske