Få mere at vide
2-Bromopropane-2-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromopropane-2-D |
| CAS | 4067-80-5 |
| Molekylær formel | C3 D H6 Br |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Propane-2-d, 2-bromo- (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), 2-Bromopropane-2-d1, 2-Bromopropane-2-d, 2-Bromopropane-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i3D |
| SMIL | [2 H]C(C)(C)Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-2-deuteriopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.9978 |
| Formel vægt | 122.9794 g/mol |
| Vis mere |