Få mere at vide
2-Bromopropane-1,1,1-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromopropane-1,1,1-D3 |
| CAS | 688361-45-7 |
| Molekylær formel | C3 D3 H4 Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Propane-1,1,1-d3, 2-bromo- (9 CI), 2-Bromopropane-1,1,1-d3, 2-Bromo-1,1,1-trideuteriopropane, Isopropyl-d3 bromide, 2-Bromopropane-d3, 2-Bromopropane-1,1,1-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,1,1-trideuteriopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.0102 |
| Formel vægt | 124.9919 g/mol |
| Vis mere |