Få mere at vide
2-Bromopropane-1,1,1,2-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromopropane-1,1,1,2-D4 |
| CAS | 1219799-22-0 |
| Molekylær formel | C3 D4 H3 Br |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2-Bromo-1,1,1,2-tetradeuteriopropane, 2-Bromopropane-1,1,1,2-d4, Isopropyl-d4 bromide, 2-Bromopropane-d4, 2-Bromopropane-1,1,1,2-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,3 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C)Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,1,1,2-tetradeuteriopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.0163 |
| Formel vægt | 125.9982 g/mol |
| Vis mere |