Få mere at vide
(2-Bromophenylethynyl) trimethylsilan, 98%
Artikelnummer. 15430178
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430178 25 g 25g
15410178 1 g 1g
15420178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53402.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 38274-16-7 | C11H13BrSi | 253,21 g/mol
(2-Bromphenylethynyl)trimethylsilan finder bred anvendelse i medicin- og elektronisk industri. Omsætning af (2-bromphenylethynyl)trimethylsilan 1 med trimethylborat gav alkynearylboronsyren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(2-Bromphenylethynyl)trimethylsilan finder bred anvendelse i medicin- og elektronisk industri. Omsætning af (2-bromphenylethynyl)trimethylsilan 1 med trimethylborat gav alkynearylboronsyren.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38274-16-7
Molekylær formel C11H13BrSi
Molekylvægt (g/mol) 253.21
MDL nummer MFCD01321391
InChI nøgle FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenylethynyl trimethylsilane, 2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 2-2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-20appv, 2-bromophenyl trimethylsilyl acetylene, 2-2-bromophenyl ethynyl-trimethylsilane, benzene,1-bromo-2-2-trimethylsilyl ethynyl
PubChem CID 4547398
SMIL C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kogepunkt 60 °C til 80 °C (2 mmHg)
Kemisk navn eller materiale (2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Mængde 25 g
Flammepunkt >113 °C (235 °F)
Brydningsindeks 1.554
Tæthed 1.19
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
IUPAC navn 2-(2-bromphenyl)ethynyl-trimethylsilan
Formel vægt 253.21
Procent renhed 98%