Få mere at vide
2-Bromophenylboronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromophenylboronic Acid |
| CAS | 244205-40-1 |
| Molekylær formel | C6H6BBrO2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | (2-Bromophenyl)boronic Acid, 2-Bromophenylboronic Acid, o-Bromophenylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BBrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| SMIL | OB(O)c1ccccc1Br |
| IUPAC navn | (2-bromophenyl)boronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.83 |
| Formel vægt | 199.9644 |