Få mere at vide
2-Bromophenylacetylen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromophenylacetylene |
| CAS | 766-46-1 |
| Molekylær formel | C8 H5 Br |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H |
| SMIL | Brc1ccccc1C#C |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-ethynylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.03 |
| Formel vægt | 179.9575 |