Få mere at vide
2-Bromophenyleddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromophenylacetic Acid |
| CAS | 18698-97-0 |
| Molekylær formel | C8H7BrO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Bromobenzeneacetic Acid, o-Bromophenylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMIL | BrC1=C(CC(O)=O)C=CC=C1 |
| IUPAC navn | 2-(2-bromophenyl)eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.04 |
| Formel vægt | 213.96 |