Få mere at vide
2-Bromophenyl acetate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15266404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15266404 1 g 1g
15229816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15266404 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452750010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1829-37-4
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.05
InChI nøgle BEHBHYYPTOHUHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromophenyl acetate, 2-bromophenol acetate, 1-acetoxy-2-bromobenzene, 2-bromophenyl acetate, o-acetoxybromobenzene, phenol, 2-bromo-, acetate, phenol, o-bromo-, acetate, pubchem3055, 2-bromo-phenol acetate
PubChem CID 74586
IUPAC navn (2-bromophenyl) acetate
SMIL CC(=O)OC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromophenyl acetate
Analyseprocentområde 97.5 % min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 215.05
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromophenyl acetate, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.