Få mere at vide
(2-Bromophenyl)acetaldehyde, >90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Bromophenyl)acetaldehyde |
| CAS | 96557-30-1 |
| Molekylær formel | C8H7BrO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Bromobenzeneacetaldehyde, 1-Bromo-2-(formylmethyl)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,6H,5H2 |
| SMIL | Brc1ccccc1CC=O |
| IUPAC navn | 2-(2-bromophenyl)acetaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.04 |
| Formel vægt | 197.968 |