Få mere at vide
2-Bromophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromophenol |
| CAS | 95-56-7 |
| Molekylær formel | C6 H5 Br O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Phenol, o-bromo- (8CI), 2-Bromophenol, 2-Hydroxy-1-bromobenzene, NSC 6970, o-Bromophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H |
| SMIL | Oc1ccccc1Br |
| IUPAC navn | 2-bromophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.01 |
| Formel vægt | 171.9524 |