Få mere at vide
2-Bromophenol, TRC
Artikelnummer. 30329939
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30329939 25 g
1 options
Artikelnummer. 30329939 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68616525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromophenol
CAS 95-56-7
Molekylær formel C6 H5 Br O
Mængde 25 g
Synonym Phenol, o-bromo- (8CI), 2-Bromophenol, 2-Hydroxy-1-bromobenzene, NSC 6970, o-Bromophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
SMIL Oc1ccccc1Br
IUPAC navn 2-bromophenol
Molekylvægt (g/mol) 173.01
Formel vægt 171.9524